Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffertar (10X)
Produktkod. p-200086898 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Produktkod. 11360600
Brand: Thermo Scientific™ B71
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific 10X DreamTaq Bufferten är specifikt optimerad för PCR-användning DreamTaq DNA-polymeras och DreamTaq Hot Start DNA-polymeras.
Thermo Scientific DreamTaq Buffert (10X), tillgänglig i färglösa och gröna format, är specifikt optimerad för PCR-användning DreamTaq DNA-polymeras och DreamTaq Hot Start DNA-polymeras. Den innehåller både KCl och ( NH4 ) 2SO4 för att ge hög specificitet för primer-annealing vid ett brett intervall av MgCl2- koncentrationer. 10X DreamTaq buffert inkluderar 20 mM MgCl2
Dessutom 10X DreamTaq Grön buffert innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen. Densitetsreagenset tillåter direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Det blå färgämnet (migrerar med –3 5 kb DNA-fragment i 1 % agarosgel) och det gula färgämnet (migrerar snabbare än 10 bp DNA-fragment i 1 % agarosgel) ingår för övervakning av elektroforesförloppet. Färgämnena har excitationstoppar vid 424 nm och 615 nm.
Anteckningar
  • För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderar vi att du använder den färglösa DreamTaq Buffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DreamTaq Grön buffert
Färg Klart
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Kvantitet 4 x 1.25 mL
Formulering Nonidet P40 Ethyl phenolpoly(ethyleneglycolether) 9016-45-9 ( <0.9 ), Polyethylene glycol 25322-68-3 ( 7-13 ), Sucrose 57-50-1 ( 10-30 )
Inkluderar •10X DreamTaq Grön buffert (med 20 mM MgCl 2 ), 4 x 1,25 mL
Förvaras i en icke-frostfri frys vid -20 °C.