Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
Antal reaktioner:
200
1000
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Beskrivning
- DreamTaq DNA Pol,
- dNTPs,
- Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
- supplied with Water,
- Nuclease free
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Kvantitet | 4 x 1.25 mL |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning |
| Antal reaktioner | 200 |