Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Produktkod. 15717526 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25mL
Antal reaktioner:
200
1000
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Produktkod. 15717526
Brand: Thermo Scientific™ K1082
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Kvantitet 20 x 1.25mL
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning
Antal reaktioner 1000