Beskrivning
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, tillgängligt i färglösa och gröna format, är en förbättrad varmstartTaq DNA-polymeras som möjliggör högre PCR-specificitet, känslighet och utbyte jämfört med konventionell varmstartTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start DNA-polymeras använder antikroppsbaserad hämning av DNA-polymerasaktivitet vid omgivningstemperatur för att förhindra förstärkning av ospecifika produkter före förstärkningssteget. Med DreamTaq Hot Start DNA-polymeras kan reaktioner upprättas vid rumstemperatur med samma protokoll och cykliska förhållanden som konventionella Taq DNA-polymeraser. Enzymet levereras med en optimerad 10X DreamTaq buffer som innehåller magnesiumklorid, vilket eliminerar behovet av omfattande optimering av reaktionsförhållanden. DreamTaq Hot Start DNA-polymeras finns också tillgängligt med förtillsatt densitetsreagens och elektroforesspårningsfärger, samt i mastermixformat.
10X DreamTaq Green Buffer inkluderar också ett densitetsreagens och två spårningsfärger för enkel direktladdning av PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA-polymeras är formulerad för att öka produktiviteten genom:
- Bättre reaktionsresultat
- Högre avkastning på målamplikoner från låga mängder mallar
- Ökad reaktionsspecificitet tack vare pålitlig varmstartsteknik
- Bredare spektrum av ampliconlängder med rutinmässig amplifiering av genomiska DNA-fragment upp till 6 kb
- Förbättrad bekvämlighet
- Rumstempererad reaktionsuppsättning
- Minimerad optimering av Mg2+- koncentration och av primerannealeringstemperaturer tack vare optimerad reaktionsbuffert
- Direkt laddning av PCR-produkter på en gel med DreamTaq Green Buffer
Användningsområden:
- Rutinmässig genomisk och plasmid-DNA-amplifiering
- Genotypsbestämning
- Koloni-PCR och klonscreening
- Höggenomströmning PCR-screening
- TA-kloningsarbetsflöden
Rekommenderad förvaring
Store at -20C
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| Innehåll och lagring | • DreamTaq Hot Start DNA-polymeras (5 U/μ L), 40μ L • 10X DreamTaq Buffert (med 20 mM MgCl2 ), 1,25 ml Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | DreamTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Kvantitet | 200 U |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Hänga över | 3'-A |
| Visa mer |