Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-mastermixar
Produktkod. 15634553 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000 reaktioner
Varje
Produktkod. 15634553
Brand: Thermo Scientific™ K9011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix är en färdig att använda 2X reaktionsmix som inkluderar DreamTaq Hot Start DNA-polymeras, DreamTaq buffert, magnesium och dNTP.
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, tillgänglig i färglösa och gröna format, är en färdig att använda 2X reaktionsmix som inkluderar DreamTaq Hot Start DNA-polymeras, DreamTaq Buffert, magnesium och dNTP.
Mastermixen möjliggör enkel reaktionsinställning och färre pipetteringssteg, med endast primers, mall och vatten som behöver tillsättas. De DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för bekväm direktladdning av PCR-produkter på en gel.
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase är en förbättrad varmstartTaq DNA-polymeras som möjliggör högre PCR-specificitet, känslighet och utbyte jämfört med konventionell varmstart Taq DNA-polymeraser. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase använder antikroppsbaserad hämning av DNA-polymerasaktivitet vid omgivande temperaturer för att förhindra amplifiering av icke-specifika produkter före amplifieringssteget. Med DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, reaktioner kan ställas in vid rumstemperatur med samma protokoll och cykelförhållanden som konventionellaTaq DNA-polymeraser.
DreamTaq Hot Start PCR Master Mix är formulerad för att öka produktiviteten genom:
  • Bättre reaktionsresultat
    • Högre utbyte av målamplikoner från låga mallmängder
    • Ökad reaktionsspecificitet tack vare pålitlig varmstartsteknik
    • Bredare utbud av amplikonlängder med rutinmässig amplifiering av genomiska DNA-fragment upp till 6 kb
  • Förbättrad bekvämlighet
    • Reaktionsuppställning i rumstemperatur
    • Minimerad optimering av Mg 2+ -koncentration och av primer-glödgningstemperaturer på grund av optimerad reaktionsbuffert
    • Förenklat arbetsflöde och minimerade pipetteringssteg med 2X mastermix-format
    • Direkt laddning av PCR-produkter på en gel med grönt format
Användningsområden
  • Generering av PCR-produkter för TA-kloning
  • Rutinmässig PCR
  • Koloni PCR
  • Genotypsbestämning
  • RT-PCR
Rekommenderad förvaring
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 4 x 1,25 mL
• Nukleasfritt vatten, 4 x 1,25 mL Förvaras
vid -5 °C till -30 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras DreamTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 200 rxns
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix