Beskrivning
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X), tillgänglig i färglösa och gröna format, är en färdig att använda lösning som innehåller DreamTaq DNA-polymeras, optimerad DreamTaq buffert, MgCl2 och dNTP. Denna förblandade formulering sparar tid och minskar kontaminering på grund av de färre pipetteringssteg som krävs för PCR-inställning.
Mastermixen behåller alla egenskaper från DreamTaq DNA-polymeras och kan utföra robust amplifiering upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA. Den säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionell Taq DNA-polymeras. Omfattande optimering av reaktionsförhållanden krävs inte.
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) innehåller dessutom 2X DreamTaq Green Buffer med ett densitetsreagens och två färgämnen för att övervaka elektroforesens framsteg.
Funktioner
- Robust amplifiering med minimal optimering
- Högt utbyte av PCR-produkter
- Högre känslighet jämfört med konventionell Taq DNA-polymeras
- Amplifiering av mål upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA
- Inkorporerar modifierade nukleotider, men innehåller inte dUTP
- Direkt laddning av PCR-produkt på gel med grönt format
Användningsområden:
- Rutinmässig genomisk och plasmid-DNA-amplifiering
- Genotypsbestämning
- Koloni-PCR och klonscreening
- Höggenomströmning PCR-screening
- TA-kloningsarbetsflöden
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| Innehåll och lagring | • DreamTaq PCR Master Mix (2X), 20 x 1,25 ml • Nukleasfritt vatten, 20 x 1,25 mL Förvaras vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | DreamTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Kvantitet | 20 x 1.25 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Trohet (mot Taq) | 1X |
| Hot Start | Nej |
| Visa mer |