Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR-mastermixar (2X)
Produktkod. 11816843 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Kvantitet:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25 mL
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
11816843 Klart 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
15787516 Färglös 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
11896833 Färglös 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
11806843 Färglös 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
15797516 Färglös 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
11813933 Klart 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11816843 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4760.00 SEK
    4379.65 SEK / 1000 reaktioner
    Save 380.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X) är en färdig att använda lösning som innehåller DreamTaq DNA-polymeras, optimerad DreamTaq buffert, MgCl2 och dNTP.
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X), tillgänglig i färglösa och gröna format, är en färdig att använda lösning som innehåller DreamTaq DNA-polymeras, optimerad DreamTaq buffert, MgCl2 och dNTP. Denna förblandade formulering sparar tid och minskar kontaminering på grund av de färre pipetteringssteg som krävs för PCR-inställning.
Mastermixen behåller alla egenskaper från DreamTaq DNA-polymeras och kan utföra robust amplifiering upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA. Den säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre utbyte jämfört med konventionell Taq DNA-polymeras. Omfattande optimering av reaktionsförhållanden krävs inte.
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) innehåller dessutom 2X DreamTaq Green Buffer med ett densitetsreagens och två färgämnen för att övervaka elektroforesens framsteg.
Funktioner
  • Robust amplifiering med minimal optimering
  • Högt utbyte av PCR-produkter
  • Högre känslighet jämfört med konventionell Taq DNA-polymeras
  • Amplifiering av mål upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA
  • Inkorporerar modifierade nukleotider, men innehåller inte dUTP
  • Direkt laddning av PCR-produkt på gel med grönt format
Användningsområden:
  • Rutinmässig genomisk och plasmid-DNA-amplifiering
  • Genotypsbestämning
  • Koloni-PCR och klonscreening
  • Höggenomströmning PCR-screening
  • TA-kloningsarbetsflöden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X DreamTaq Grön PCR Master Mix, 20 x 1,25 ml
• Nukleasfritt vatten, 20 x 1,25 mL Förvaras
vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras DreamTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 20 x 1.25 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix