Läs mer
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR-mastermixar (2X)
Produktkod. p-9034008 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Kvantitet:
4 x 1.25 mL
20 x 1.25 mL
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
11896833 Färglös 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
15797516 Färglös 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
11806843 Färglös 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
11813933 Klart 4 x 1.25 mL 200 reaktioner
11816843 Klart 20 x 1.25 mL 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11896833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1071
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X) är en färdig att använda lösning som innehåller DreamTaq DNA-polymeras, optimerad DreamTaq buffert, MgCl2 och dNTP.
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X), tillgänglig i färglösa och gröna format, är en färdig att använda lösning som innehåller DreamTaq DNA-polymeras, optimerad DreamTaq buffert, MgCl2 och dNTP. Denna förblandade formulering sparar tid och minskar kontaminering på grund av de färre pipetteringssteg som krävs för PCR-inställning.
Mastermixen behåller alla egenskaper av DreamTaq DNA-polymeras och är kapabel till robust amplifiering upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA. Det säkerställer högre känslighet, längre PCR-produkter och högre avkastning jämfört med konventionella Taq DNA-polymeras. Omfattande optimering av reaktionsförhållanden krävs inte.
DreamTaq Grön PCR Master Mix (2X) innehåller dessutom 2X DreamTaq Grön buffert med ett densitetsreagens och två färgämnen för att övervaka elektroforesförloppet.
Funktioner
  • Robust amplifiering med minimal optimering
  • Högt utbyte av PCR-produkter
  • Högre känslighet jämfört med konventionellaTaq DNA-polymeras
  • Amplifiering av mål upp till 6 kb från genomiskt DNA och upp till 20 kb från viralt DNA
  • Inkorporerar modifierade nukleotider, men innehåller inte dUTP
  • Direkt laddning av PCR-produkt på gel med grönt format
Användningsområden
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 6 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • Genotypsbestämning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring • DreamTaq PCR Master Mix (2X), 4 x 1,25 ml
• Nukleasfritt vatten, 4 x 1,25 mL Förvaras
vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras DreamTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 4 x 1.25 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix