Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel gastvättflaska utan filterskiva
Produktkod. 10391760
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10391760 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 10391760 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05500512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gastvättflaskor enl. till Drechsel, utan filterskiva, komplett med huvud
  • Enl. enligt DIN 12596
  • Komplett med huvud
  • Jordfogsanslutning: NS 29/32
  • Material: DURAN™ slang (huvud), borosilikatglas 3.3 (flaska)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Typ Gänga GL 14
Kvantitet 1