Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel gastvättflaska
Produktkod. 11896164
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11896164 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 11896164 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05510070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    873.00 SEK
    720.31 SEK / Paket med 1
    Save 152.69 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-10-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel gastvättflaskor används för att mätta en vätska med en gas eller en gas med en annan ånga. Flaskorna är effektiva för att befukta koldioxid-luftblandningar.
  • Enligt DIN 12596
  • Komplett med tillbehör (med filterpapper)
  • Markfog: NS 29/32
  • Tillverkad av borosilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN 12596