Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel gastvättflaskor
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12596
- Komplett med huvud (med filterskiva)
- Jordfogsanslutning: NS 29/32
- Material: DURAN™ slang (huvud), borosilikatglas 3.3 (flaska)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Typ | Olive Connections |
| Inkluderar | DURAN™ slanghuvud, borosilikatglas 3,3 flaska |
| Porositet | 2 |