Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel gastvättflaskor
Produktkod. 11536924
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Porositet:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Porositet Förpackningsstorlek
11536924 500 ml 1 Varje
10450323 500 ml 2 Varje
10622092 1000 ml 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11536924 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05510113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1098.21 SEK / Paket med 1
    Save 206.79 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Gastvättflaskor enl. till Drechsel med filterskiva
  • Enl. enligt DIN 12596
  • Komplett med huvud (med filterskiva)
  • Jordfogsanslutning: NS 29/32
  • Material: DURAN™ slang (huvud), borosilikatglas 3.3 (flaska)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Typ GL 14 anslutningar
Inkluderar DURAN™ slanghuvud, borosilikatglas 3,3 flaska
Porositet 1