Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel gastvättflaskor
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Porositet:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12596
- Komplett med huvud (med filterskiva)
- Jordfogsanslutning: NS 29/32
- Material: DURAN™ slang (huvud), borosilikatglas 3.3 (flaska)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Typ | GL 14 anslutningar |
| Inkluderar | DURAN™ slanghuvud, borosilikatglas 3,3 flaska |
| Porositet | 1 |