Läs mer
Bochem™ Dressingburk med lock
Kapacitet (metrisk):
6000 mL
Beskrivning
- Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6000 mL |
| Inkluderar | Lock |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Produkttyp | Förbandburk i metall |
| Stängningsmaterial | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| Förslutningstyp | Lock |