Läs mer
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Varje kit innehåller 800uL tub med dRhodamine terminator färdig reaktionsblandning, 1 tub M13 (-21) primer, 1 tub pGEM kontroll-DNA, protokollmanual.
- Öka ditt signal-brusförhållande
- Förenkla arbetsflöden med kemi som är lätt att städa
- Få optimerad kemi för sekvensering av mallar med homopolymerer (AA, TT, etc.)
- Få en ren signal, även toppmönster och minimala rörlighetsförskjutningar med förbättrade färgavslutare
- Minska spektrumöverlappning med smala färgämnesemissionsspektra
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller 800uL rör med dRhodamine Terminator Ready Reaction Mix, 1 Tube M13 (-21) Primer, 1 Tube pGEM Kontroll-DNA, Protokollmanual. Förvara satsen vid -15 till -°25 C och undvik upprepade frys-upptiningscykler. |
| Formatera | 8-brunnars remsa, 96-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | 310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, 3130 Genetisk analysator |
| För användning med (applikation) | Standardsekvensering |
| Inkluderar | dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, 100 rxns, 8-brunnars remsor, 96-brunnars platta, för 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produkttyp | Sekvenseringssats |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerande Dye Terminator Sequencing |
| Mallkompatibilitet | Enkelsträngat DNA, plasmid-DNA (≤ 15Kb), PCR-amplikoner |