Läs mer
Cole-Parmer™ BH-250-serien torrblockvärmare
Produktkod. 11593789
Change view
Controllertyp:
Digital
Digital, RS-232, 200 °C
Digital, Twin Control, 100 °C
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
200 °C
Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Omgivningstemperatur +5° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp Antal block Temperaturområde (metriskt) unitSize
11593789 Digital, RS-232, 200 °C 2 200 °C Varje
13479916 Digital, RS-232, 200 °C 3 200 °C Varje
15275607 Digital 3 Omgivningstemperatur +5° till 200 °C Varje
15285607 Digital 3 Omgivningstemperatur +5° till 100 °C Varje
15245607 Digital, Twin Control, 100 °C 2 Omgivningstemperatur +5° till 100 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11593789 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9996578
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj en värmare och sedan block för att passa dina applikationsbehov.
  • Precisionskonstruerade värmare med utmärkt temperaturnoggrannhet
  • Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
  • Ta upp mindre lagringsutrymme —lätt och platt yta gör att enheter kan staplas när de inte används
Använd dessa värmare som en torr, konstant temperaturkälla för olika laboratorie- och forskningsapplikationer. Alla modeller har oberoende indikatorlampor för att visa huvudströmmen, värmarens funktion och övertemperaturavstängning. ''antal block accepterade'' i beställningstabellen indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje blockvärmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer att acceptera ett dubbelbreddsblock. Använd tre- och fyrablocksmodeller för tillämpningar med hög genomströmning som kemisk syreförbrukning (COD).
Specifikationer
Controllertyp Digital, RS-232, 200 °C
Håller Provrör och tallrikar
Temperaturområde (metriskt) 200 °C
Typ Värmeblock
Antal block 2
Spänning 230 V