Läs mer
Cole-Parmer™ BH-250-serien torrblockvärmare
Produktkod. 15285607
Change view
Controllertyp:
Digital
Digital, RS-232, 200 °C
Digital, Twin Control, 100 °C
Antal block:
2
3
Temperaturområde (metriskt):
200 °C
Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Omgivningstemperatur +5° till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp Antal block Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15285607 Digital 3 Omgivningstemperatur +5° till 100 °C Varje
11593789 Digital, RS-232, 200 °C 2 200 °C Varje
13479916 Digital, RS-232, 200 °C 3 200 °C Varje
15275607 Digital 3 Omgivningstemperatur +5° till 200 °C Varje
15245607 Digital, Twin Control, 100 °C 2 Omgivningstemperatur +5° till 100 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15285607 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3662004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12215.00 SEK
    11294.71 SEK / Paket med 1
    Save 920.29 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Välj en värmare och sedan block för att passa dina applikationsbehov.
  • Precisionskonstruerade värmare med utmärkt temperaturnoggrannhet
  • Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
  • Ta upp mindre lagringsutrymme —lätt och platt yta gör att enheter kan staplas när de inte används
Använd dessa värmare som en torr, konstant temperaturkälla för olika laboratorie- och forskningsapplikationer. Alla modeller har oberoende indikatorlampor för att visa huvudströmmen, värmarens funktion och övertemperaturavstängning. ''antal block accepterade'' i beställningstabellen indikerar antalet enkelbreddsblock som accepteras av varje blockvärmare. En värmare som accepterar två enkelbreddsblock kommer att acceptera ett dubbelbreddsblock. Använd tre- och fyrablocksmodeller för tillämpningar med hög genomströmning som kemisk syreförbrukning (COD).
Specifikationer
Controllertyp Digital
Håller Provrör och tallrikar
Material Aluminiumlegering
Antal platser 3
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Torrbadsblock
Uppvärmningstid 7 min.
Inkluderar Extraktionsverktyg
Antal block 3
Temperaturstabilitet Vid 37 °C≤± 0,1 °C; vid 100 °C≤± 0,15 °C
Temperaturenhetlighet Omgivande+ 5 till 100 °C
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 279 mm
Höjd (engelska) 4,1 tum
Höjd (metrisk) 105 mm
Djup (engelska) 10,2 tum
Djup (metriskt) 260 mm
Vikt (metrisk) 7 kg
Spänning 230 V
Wattal 600 W
Frekvens 50/60 Hz