Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelstorleksstandarder för kalibrering av partikelstorleks- och räkningsinstrument som kräver torra partiklar.
Funktioner
- Bekvämt förpackad i droppartippade flaskor i 1 grams mängder, vilket gör det möjligt för användaren att dosera partiklarna direkt till provtagningskammaren; Inte lämplig för spridning i flytande medium.
- Innehåller Kalibrerings- och spårbarhetscertifikat till NIST™, inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper
- Inkluderar säkerhetsdatablad med instruktioner för hantering och bortskaffande
- Lotnumrerad för teknisk service och support
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Koncentration | 100 % fasta ämnen |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas. |
| Innehåll | Torra polystyren (DVB) mikrosfärer |
| Beskrivning | Används för att kalibrera partikelstorlek och räkna instrumentering som kräver torra partiklar för att mäta torr media. |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Kalibrering av torrpartikelräknare |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Partiklar i standardstorlek |
| Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet |
| Visa mer |