Läs mer
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelstorleksstandarder
Produktkod. 11858283 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
50μ m
70μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 11858283
Brand: Thermo Scientific™ DC08
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelstorleksstandarder för kalibrering av partikelstorleks- och räkningsinstrument som kräver torra partiklar.
Funktioner
  • Bekvämt förpackad i flaskor med droppspets i 1 grams kvantiteter, vilket gör att användaren kan dispensera partiklarna direkt i provtagningskammaren; inte lämplig för dispergering i flytande media.
  • Innehåller certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST™ , inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper
  • Inkluderar säkerhetsdatablad med instruktioner för hantering och avfallshantering
  • Lotnummer för teknisk service och support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tillsats Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel
Koncentration 100 % fasta ämnen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas.
Innehåll Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer
Beskrivning Används för att kalibrera partikelstorlek och räkna instrumentering som kräver torra partiklar för att mäta torr media.
Färg Vitt
För användning med (applikation) Kalibrering av torrpartikelräknare
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.7µm, 10% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 8μ m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt