Läs mer
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelstorleksstandarder
Produktkod. 11898283 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
50μ m
70μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
1g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11898283 25μ m 1g
11828283 5μ m 1g
11838283 6μ m 1g
11848283 7μ m 1g
11858283 8μ m 1g
11868283 10μ m 1g
11828293 100μ m 1g
11878283 15μ m 1g
11888283 20μ m 1g
11808293 50μ m 1g
11818293 70μ m 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11898283 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DC25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13445.00 SEK
    5183.60 SEK / 1g
    Save 8261.40 SEK
    61% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Använda Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelstorleksstandarder för kalibrering av partikelstorleks- och räkningsinstrument som kräver torra partiklar.
Funktioner
  • Bekvämt förpackad i droppartippade flaskor i 1 grams mängder, vilket gör det möjligt för användaren att dosera partiklarna direkt till provtagningskammaren; Inte lämplig för spridning i flytande medium.
  • Innehåller Kalibrerings- och spårbarhetscertifikat till NIST™, inklusive beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper
  • Inkluderar säkerhetsdatablad med instruktioner för hantering och bortskaffande
  • Lotnumrerad för teknisk service och support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel
Koncentration 100 % fasta ämnen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas.
Innehåll Torra polystyren (DVB) mikrosfärer
Beskrivning Används för att kalibrera partikelstorlek och räkna instrumentering som kräver torra partiklar för att mäta torr media.
Färg Vitt
För användning med (applikation) Kalibrering av torrpartikelräknare
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet
Partikeldensitet 1,05 g/cm3
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 5,6 μm, 5,8 % CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 25μ m