Läs mer
Cole Parmer Drierite™ Torkmedel i cylinder
Produktkod. 11890130 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
3.81 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11890130
Brand: Cole Parmer 0719302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Effektiv torkenhet för analytiska balanser
  • Designad för statisk absorption av fukt i slutna behållare upp till 6 kubikfot i volym
  • Absorberar upp till 3/8 oz. (10g) vattenånga
  • Perforerad stålcylinder med 5 1/4 oz. (150g) avgift på Drierite absorberande
  • Efter att torkmedlet är slut kan det regenereras genom att värma det vid °220 C (425 °F) i 1 timme
Beställningsinfo
Totalt: 1 1/2 dia. x 6 tum H (3,8 x 15 cm).
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 3.81 cm
Produkttyp Miniavfuktare
Material Metall
För användning med (applikation) Statisk torkning av luft och gaser till -100° F daggpunkt, bekväm torkenhet för den analytiska balanskammaren eller andra små höljen
Håller 150 g Absorbent
Diameter (engelska) Yttre 1,5 tum