Läs mer
Drierit™ , som indikerar (CaSO{4}), Thermo Scientific™
Produktkod. 15411867
Change view
Kvantitet:
2270 g
Förpackningsstorlek:
2270g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411867 2270 g 2270g
1 options
Produktkod. 15411867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043064.=A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite
Färg Blått
Fysisk form Grynig
CAS 7778-18-9
Kvantitet 2270 g
Molekylformel CaO4S
MDL-nummer MFCD00010912
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning.
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Känslighet Hygroskopisk
IUPAC-namn kalciumsulfat
Molekylvikt (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Kvalitet Lab
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.