Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drierite™ |
| Färg | Blått |
| Smältpunkt | 1450,0 °C |
| Fysisk form | Oregelbundna granulat |
| Kvantitet | 2 kg |
| UN-nummer | 3077 |
| Förpackning | Glasflaska |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lätt löslig i glycerol, praktiskt taget olöslig i de vanligaste organiska lösningsmedelen. SiO2 och olösliga: 0,58 % |
| R2O | 0.29% |
| IUPAC-namn | kalcium;sulfat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Drierite, with indicator
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.