Läs mer
Dryrit, ™ med indikator, 10-20 mesh
Produktkod. 11984251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11984251 10 kg Plasttrumma 10kg
10408862 500 g Glasflaska -
10366781 2 kg Glasflaska 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11984251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350010100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9 , 7646-79-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite™
Färg Blått
Smältpunkt 1450,0 °C
Fysisk form Oregelbundna granulat
Kvantitet 10 kg
UN-nummer 3077
Förpackning Plasttrumma
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lätt löslig i glycerol, praktiskt taget olöslig i de vanligaste organiska lösningsmedelen. SiO2 och olösliga: 0,58 %
R2O 0.29%
IUPAC-namn kalciumsulfat
Formel vikt 136.13
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.