Läs mer
Drierite™ with Indicator, 6 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15655570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
2.3 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.3kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15655570 454 g Glass Bottle 454g
15645570 2.3 kg Glass Bottle 2.3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15655570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 456071454G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With indicator, 6 mesh, Drierite™ is a trademark of W. A. Hammond Drierite Company, Ltd.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-namn calcium sulfate
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate
Färg Blue
Smältpunkt 1450°C
Fysisk form Solid
Material Calcium Sulfate
Kvantitet 454 g
Linjär formel CaSO4
UN-nummer UN3077
Förpackning Glass Bottle
Partikelstorlek 6 mesh
Formel vikt 136.14g/mol