Läs mer
Torrit™, med indikator, 6 maskar
Produktkod. 15891012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891012 500 g 500g
15788289 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 463475000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1098.33 SEK
    986.65 SEK / 500g
    Save 111.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumsulfat
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite*
Smältpunkt 1450,0 °C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: något löslig. Övrig löslighet: något löslig i glycerol, praktiskt taget olöslig i de vanligaste organiska lösningsmedlen
Formel vikt 136.13
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Drierite, with indicator
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, calcium salt, Cobalt chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.