Läs mer
Drierit™ , vanlig (CaSO{4}), labbbetyg, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403017
Change view
Kvantitet:
2270 g
Förpackningsstorlek:
2270g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403017 2270 g 2270g
1 options
Produktkod. 15403017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089750.=A
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite
Färg Vitt
Fysisk form Grynig
CAS 7778-18-9
Kvantitet 2270 g
Molekylformel CaO4S
MDL-nummer MFCD00010912
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning.
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Känslighet Hygroskopisk
IUPAC-namn kalciumsulfat
Molekylvikt (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Kvalitet Lab
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.