Läs mer
Dryrit, ™ vanlig (CaSO{4}), laboratorieklassad
Produktkod. 15441857
Change view
Kvantitet:
2270 g
Förpackningsstorlek:
2270g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441857 2270 g 2270g
1 options
Produktkod. 15441857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043057.=A
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Drierit™ , vilket indikerar (CaSO{4}), Lab Grade används som torkmedel. Det används som torkmedel som används för effektiv och snabb torkning av luft, industrigaser, köldmedier, organiska vätskor och fasta ämnen. Vidare används den för att upprätthålla en torr atmosfär i förvaringsutrymmen, valv, kommersiella förpackningar och andra höljen. Utöver detta är det involverat i skyddet av hygroskopiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-namn kalciumsulfat
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite
Färg Vitt
Fysisk form Grynig
Kvantitet 2270 g
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning.
Känslighet Hygroskopisk
Kvalitet Lab
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.