Läs mer
Drierite™, With indicator, 4 mesh; Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15632400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
2.3 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.3kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15632400 454 g Glass Bottle 454g
15622400 2.3 kg Glass Bottle 2.3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15632400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 238961454G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With indicator, 4 mesh, Drierite™ is a trademark of W. A. Hammond Drierite Company, Ltd.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Sulfate
Namnnotering With indicator
Material Calcium Sulfate
Kvantitet 454 g
Linjär formel CaSO4
Maskstorlek 4mesh
UN-nummer UN3077
Förpackning Glass Bottle
IUPAC-namn calcium;sulfate
Formel vikt 136.14g/mol