Läs mer
Torrit™, utan indikator, 20-40 mesh
Produktkod. 10582041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
2.3 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.3kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10582041 454 g Glasflaska 454g
10125230 2.3 kg Plastflaska 2.3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10582041 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 219074540
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-namn kalciumsulfat
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite™
Namnnotering 20-40 mesh
Smältpunkt 1450,0 °C
Fysisk form Grynig
Kvantitet 454 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: ca 0,25 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i organiska vätskor, lätt lösliga i glycerol. SiO2 och olösliga: 0,15 %
R2O 0.14%
Formel vikt 136.14
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.