Läs mer
Buerkle™ Borr för Buerkle™ Mol
Produktkod. 10035673 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (applikation):
För Grus
För Riverbank Soil Horizons
För Sand
För att samla och ta bort stenar
För grov sand
För kombinationsjordar
För lera och våta jordar
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10035673
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53501020
Only null left
Add to basket
Add to basket
Buerkle™ Borr för Buerkle™ Mullvad är speciellt designad för mycket specifika jordegenskaper.
  • Lera och fuktig jord
    • Med smala sidopaneler för minimal jordfriktion/motstånd. Eftersom våta jordar vanligtvis är mycket sammanhållna, fäster jorden fortfarande mycket bra på biten.
  • Sand
    • Med breda sidopaneler och därför stor retentionskapacitet för sanden.
  • Grov sand
    • Med extra breda sidopaneler som omsluter ännu mer av borrkronan så att även grova sandjordar och mycket torra jordar behålls.
  • Kombination
    • Behåller både starkt sammanhållande och mindre sammanhållande jordar.
  • Riverside
    • Mycket lämpad för borrning i hårda, nedsmutsade jordar och jordar blandade med fint grus. Borrskärarna sticker ut från själva borren, så att friktionen minskar kraftigt.
  • Grusborr
    • Med lätt rundade, sneda skopor som drar sig nedåt i gruset. Eventuella stenar kläms fast mellan borrsidorna. Finare jordmaterial (grov sand med fint grus) hålls kvar i borrkronan.
  • Stenfångare
    • Stenfångaren används för att samla in och ta bort stenar som förhindrar korrekt provtagning med någon av de andra borrkronorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Borr
Beskrivning Utrustning för mullvadsborrprovtagare
Inkluderar Breda sidopaneler
För användning med (applikation) För Sand
För användning med (utrustning) Mullvadsborrprovtagare