Läs mer
Buerkle™ Borr för Buerkle™ Mol
Produktkod. 10391224 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med (applikation):
För Grus
För Riverbank Soil Horizons
För Sand
För att samla och ta bort stenar
För grov sand
För kombinationsjordar
För lera och våta jordar
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) unitSize
10391224 För lera och våta jordar Varje
10095713 För grov sand Varje
10107503 För att samla och ta bort stenar Varje
10571925 För kombinationsjordar Varje
10637674 För Grus Varje
10035673 För Sand Varje
10443015 För Riverbank Soil Horizons Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10391224 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53501015
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Borr för Buerkle™ Mullvad är speciellt designad för mycket specifika jordegenskaper.
  • Lera och fuktig jord
    • Med smala sidopaneler för minimal jordfriktion/motstånd. Eftersom våta jordar vanligtvis är mycket sammanhållna, fäster jorden fortfarande mycket bra på biten.
  • Sand
    • Med breda sidopaneler och därför stor retentionskapacitet för sanden.
  • Grov sand
    • Med extra breda sidopaneler som omsluter ännu mer av borrkronan så att även grova sandjordar och mycket torra jordar behålls.
  • Kombination
    • Behåller både starkt sammanhållande och mindre sammanhållande jordar.
  • Riverside
    • Mycket lämpad för borrning i hårda, nedsmutsade jordar och jordar blandade med fint grus. Borrskärarna sticker ut från själva borren, så att friktionen minskar kraftigt.
  • Grusborr
    • Med lätt rundade, sneda skopor som drar sig nedåt i gruset. Eventuella stenar kläms fast mellan borrsidorna. Finare jordmaterial (grov sand med fint grus) hålls kvar i borrkronan.
  • Stenfångare
    • Stenfångaren används för att samla in och ta bort stenar som förhindrar korrekt provtagning med någon av de andra borrkronorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Borr
Beskrivning Utrustning för mullvadsborrprovtagare
Inkluderar Smala sidopaneler
För användning med (applikation) För lera och våta jordar
För användning med (utrustning) Mullvadsborrprovtagare