Beskrivning
- Lera och fuktig jord
- Med smala sidopaneler för minimal jordfriktion/motstånd. Eftersom våta jordar vanligtvis är mycket sammanhållna, fäster jorden fortfarande mycket bra på biten.
- Sand
- Med breda sidopaneler och därför stor retentionskapacitet för sanden.
- Grov sand
- Med extra breda sidopaneler som omsluter ännu mer av borrkronan så att även grova sandjordar och mycket torra jordar behålls.
- Kombination
- Behåller både starkt sammanhållande och mindre sammanhållande jordar.
- Riverside
- Mycket lämpad för borrning i hårda, nedsmutsade jordar och jordar blandade med fint grus. Borrskärarna sticker ut från själva borren, så att friktionen minskar kraftigt.
- Grusborr
- Med lätt rundade, sneda skopor som drar sig nedåt i gruset. Eventuella stenar kläms fast mellan borrsidorna. Finare jordmaterial (grov sand med fint grus) hålls kvar i borrkronan.
- Stenfångare
- Stenfångaren används för att samla in och ta bort stenar som förhindrar korrekt provtagning med någon av de andra borrkronorna.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Borr |
| Material | Iron |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Beskrivning | Utrustning för mullvadsborrprovtagare |
| För användning med (applikation) | För Grus |
| För användning med (utrustning) | Mullvadsborrprovtagare |