Läs mer
Buerkle™ Borr för Buerkle™ Mol
Produktkod. p-8001975 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (applikation):
För Grus
För Riverbank Soil Horizons
För Sand
För att samla och ta bort stenar
För grov sand
För kombinationsjordar
För lera och våta jordar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10391224
Brand: Buerkle™ 53501015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Borr för Buerkle™ Mullvad är speciellt designad för mycket specifika jordegenskaper.
  • Lera och fuktig jord
    • Med smala sidopaneler för minimal jordfriktion/motstånd. Eftersom våta jordar vanligtvis är mycket sammanhållna, fäster jorden fortfarande mycket bra på biten.
  • Sand
    • Med breda sidopaneler och därför stor retentionskapacitet för sanden.
  • Grov sand
    • Med extra breda sidopaneler som omsluter ännu mer av borrkronan så att även grova sandjordar och mycket torra jordar behålls.
  • Kombination
    • Behåller både starkt sammanhållande och mindre sammanhållande jordar.
  • Riverside
    • Mycket lämpad för borrning i hårda, nedsmutsade jordar och jordar blandade med fint grus. Borrskärarna sticker ut från själva borren, så att friktionen minskar kraftigt.
  • Grusborr
    • Med lätt rundade, sneda skopor som drar sig nedåt i gruset. Eventuella stenar kläms fast mellan borrsidorna. Finare jordmaterial (grov sand med fint grus) hålls kvar i borrkronan.
  • Stenfångare
    • Stenfångaren används för att samla in och ta bort stenar som förhindrar korrekt provtagning med någon av de andra borrkronorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Borr
Beskrivning Utrustning för mullvadsborrprovtagare
Inkluderar Smala sidopaneler
För användning med (applikation) För lera och våta jordar
För användning med (utrustning) Mullvadsborrprovtagare