Läs mer
Buerkle™ Borrhuvud för provtagning av slaktkroppar
Produktkod. 16545260 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
16545260 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 16545260 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53881010
I lager
Borrhuvud för provtagning av slaktkroppar har en sexkantshylsa för bitshållare eller chuckar.
  • Slaktföretag (slakterier, slakterier, etc.) är skyldiga att som en del av operativ processkontroll och för övervakning av slakthygienen genomföra regelbundna mikrobiologiska undersökningar av slaktkroppar för nötkreatur, svin, får, getter och hästar m.m.
  • Provtagarna för slaktkroppsprovtagning liknar en korkborr
  • De kan användas i stansprocessen (en destruktiv process, även kallad korkborren eller excisionsprocessen) för att ta bort ett cirkulärt vävnadsprov på 5 cm² från ytan
  • Efter att stansprovet är utskuret tas det bort från slaktkroppen med en skalpell och pincett
  • Provtagningsborrarna kan också användas för andra provtagningsändamål, inklusive histologi, medicin, livsmedels- och lyxvaruindustrin, ostfabriker och jordbruk
  • Den vassa skäreggen av rostfritt stål gör det enkelt att skära ut provbitar
  • Ett hål i kronan förhindrar luftkompression och används även för att mata ut proverna
  • Provtagarna är lätta att sterilisera, till exempel genom flamning eller ångsterilisering
  • För provtagning enligt DIN EN ISO 17604:2015-12
  • Skäryta 25 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Borrhuvud
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Materialcertifikat
För användning med (applikation) Slaktprovtagning
För användning med (utrustning) sladdlös skruvmejsel eller borrmaskin; Skalpell och pincett
Diameter (engelska) Kärna 0.98 in.
Diameter (engelska) Yttre 1.06 in.
Diameter (engelska) Yttre Top 0,98 tum
Diameter (metrisk) kärna 25 mm
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Diameter (metrisk) yttre topp 27 mm
Längd (engelska) 2.05 in.
Längd (metrisk) 52 mm