Läs mer
Buerkle™ Drivenhet för AccuOne/EnergyOne-pump
Produktkod. 11931641 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med:
AccuOne/EnergyOne Pump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11931641 AccuOne/EnergyOne Pump Varje
1 options
Produktkod. 11931641 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 59003030
I lager
Hjälper till vid överföring av små mängder vattenhaltiga media upp till 300 mPas från behållare, tunnor och behållare med smal hals från 32 mm öppningsdiameter.
  • Kör utan uppladdningsbart batteri/nätaggregat
  • För användning med Buerkle™ AccuOne/EnergyOne pumpar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Drivenhet
För användning med AccuOne/EnergyOne Pump