Läs mer
DRO-blandning 2000 μg/ml i diklormetan/hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310479
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310479 1 ml
1 options
Produktkod. 30310479 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000286DX
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan/Hexan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 2000 μg/mL∣n-Docosane 2000 μg/mL∣n-Dodecane 2000 μg/mL∣n-Eicosane 2000 μg/mL∣n-Hexacosane 2000 μg/mL∣n-Hexadecane 2000 μg/mL∣n-Octadecane 2000 μg/mL∣n-Tetradecane 2000 μg/mL∣Octacosane 2000 μg/mL∣Tetracosane 2000 μg/mL