Läs mer
Drofenine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16414577
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16414577 50 mg
1 options
Produktkod. 16414577 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1239
MedChemExpress Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drofenine hydrochloride
CAS 548-66-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H32ClNO2
Kvantitet 50 mg
Synonym Hexahydroadiphenine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 75 mg/mL (211.91 mM) ∣H2O : ≥ 33.3 mg/mL (94.09 mM)
LEDER O=C(OCCN(CC)CC)C(C1CCCCC1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 353.93
Formel vikt 353.93
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation