Läs mer
Drofenine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Drofenine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drofenine Hydrochloride |
| CAS | 548-66-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Drofenine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H31 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Drofenine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)ethyl 2-cyclohexyl-2-phenylacetate;hydrochloride |
| Visa mer |