missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Droloxifene Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Droloxifene Citrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2.C6H8O7/c1-4-25(20-9-6-5-7-10-20)26(22-11-8-12-23(28)19-22)21-13-15-24(16-14-21)29-18-17-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-16,19,28H,4,17-18H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-; |
| Formel vikt | 579.2468 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?