Läs mer
Drometrizole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drometrizole 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3 |
| Formel vikt | 225.0902 |