Läs mer
Drometrizole Trisiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drometrizole Trisiloxane 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-{3-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]isobutyl}-p-cresol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3 |
| Formel vikt | 501.2299 |
| Procent renhet | >95% |