Läs mer
Dronedarone Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16498198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498198 10 mg
16474097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY75839
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dronedarone Hydrochloride
CAS 141625-93-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H45ClN2O5S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 593.22
Formel vikt 593.22
Procent renhet 99.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation