missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dronedarone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dronedarone Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 592.2738 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?