missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dronedaronhydroklorid, TRC

Produktkod. 30137213
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137213 25 mg
30134547 50 mg
30008475 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD67944525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 141625-93-6
Molekylformel C31 H44 N2 O5 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 593.22
Synonym Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, monohydrochloride (9CI), Dronedarone hydrochloride, Multaq
IUPAC-namn N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-1-benzofuran-5-yl]metansulfonamid; hydroklorid
LEDER Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)C)cc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dronedarone Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
Formel vikt 592.2738
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.