Learn More
3M™ Aura™ Partikelmaske
3M™ Aura™ Partikelmaske Serie 9300+Gen3 ist die dritte Generation der meistverkauften flach faltbaren 3M™ Aura™ Atemschutzmaske.
2335.00 SEK - 4620.00 SEK
Specifications
Zertifizierung/Konformität | EN 149 |
---|---|
Design Type | Flat-fold |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Advanced Electret Media |
Produkttyp | General Purpose Particulate Respirator |
Product Code | Brand | Modell | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modell | Price | Quantity & Availability | |||||
17817603
|
3M™
7100138120 |
9322+Gen3-SP |
2335.00 SEK
Pack of 40 |
Estimated Shipment: 17-06-2024
Log in to see stock. |
|||||
17897593
|
3M™
7100138357 |
9332+Gen3-SP |
4620.00 SEK
Pack of 40 |
Estimated Shipment: 17-06-2024
Log in to see stock. |
|||||
Description
- Originales 3-teiliges, flach faltbares Design für verschiedene Gesichtsformen und -größen
- Neues 3M™ Cool Flow™ Komfortventil führt einen höheren Prozentsatz an warmer Ausatemluft ab – für ein Mehr an Komfort (im Vergleich zum gleichwertigen Modell 3M™ Aura™ 9300+).
- 3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen
- Innovative Laschen an den oberen und unteren Maskenteilen erleichtern das Positionieren und Anpassen
- Textile Kopfbänder, farbkodiert für die schnelle und einfache Identifizierung des Schutzgrads (blau für FFP2)
- Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung
- FFP2 (NPF 12) Atemschutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen
- In Standardpackungen (20 pro Karton) oder Kleinpackungen (5 pro Karton) erhältlich
- Hergestellt im Vereinigten Königreich
Specifications
EN 149 | |
Single-use | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Yes | |
Flat-fold |
Flat-fold | |
Advanced Electret Media | |
One Size | |
Yes |