Läs mer
BICASA Drop-in bassäng för MECC Series Service Spine
Produktkod. 17477383 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Längd (engelska):
10 tum
Produktkod. Längd (engelska)
17477383 10 tum
1 options
Produktkod. 17477383 Leverantör BICASA Leverantörsnummer MBVAFF
Beräknad leverans: 27-11-2026
Drop-in bassäng för MECC Series Service Spine med gjuten polypropen diskbänk komplett med kallvattenkran.
  • Drop-in-bassäng
  • Infälld i MECC:s tjänsteryggrad
  • Polypropenformad panel med diskho (L x B x D) 250 x 100 x 100 mm (användbar)
  • Arrangerade för att hålla vattenpipar – Antireflex vit-grå färg
  • Kallvattenkran, färdig med syraresistent epoxipulvermålning
  • Vätskeidentifiering (handtag enligt EN 13792:2000)
Vänligen rådgör med din fastighetsförvaltning och projektdesignteam för installationen i ditt labb. Produkten säljs som en fristående produkt, exklusive installation.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad EN 13792:2000
Färg ljusgrå
Material Polypropen
Inkluderar Kallvattenkran
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 250 mm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 100 mm
Djup (engelska) 4 tum
Djup (metriskt) 100 mm