missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Droperidol EP Impurity C (as Chloride), Mikromol™
Beskrivning
Droperidol EP Impurity C (as Chloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-butyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)pyridinium Chloride |
| CAS | 60373-76-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-butyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)pyridinium Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H19 F N3 O2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Droperidol Imp. C (EP), 1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-butyl]-4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)pyridinium Chloride, 4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-pyridinium chloride, Droperidol Impurity C as Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18FN3O2.ClH/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28;/h1-2,4-5,7-12,14-15H,3,6,13H2;1H |
| LEDER | [Cl-].Fc1ccc(cc1)C(=O)CCC[n+]2ccc(cc2)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 3-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]pyridin-1-ium-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one;chloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?