missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Droperidol, MedChemExpress

Produktkod. 16408706
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16408706 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16408706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1240

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Droperidol is a Dopamine-2 Receptor Antagonist.

Droperidol is a Dopamine-2 Receptor Antagonist.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Droperidol
CAS 548-73-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22FN3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Dehydrobenzperidol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3=CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3
Molekylvikt (g/mol) 379.43
Formel vikt 379.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.