Läs mer
Droperidol, Mikromol™
Beskrivning
Droperidol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Droperidol |
| CAS | 548-73-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Droperidol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H22 F N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Droperidol, 1-[1-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28) |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 3-[1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Visa mer |